Learn More
Retinol Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30279341 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279341 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30279341
Marke: Novus Biologicals NBP343385
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Retinol Polyclonal antibody specifically detects Retinol in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Retinol
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.27 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1.96ug/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen BSA - Retinol
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG