Learn More
Retro-Methyl-Alpha-ionol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | retro-Methoxy-a-ionol |
| CAS | 945426-65-3 |
| Summenformel | C14 H24 O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H24O/c1-11-7-6-10-14(3,4)13(11)9-8-12(2)15-5/h7,9,12H,6,8,10H2,1-5H3/b13-9+ |
| SMILES | COC(C)C\C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C |
| IUPAC-Name | (6Z)-6-(3-Methoxybutyliden)-1,5,5-trimethylcyclohexen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.34 |
| Formelmasse | 208.1827 |