Learn More
Brady™ Retroreflektierende Allwetter-Etiketten
Erhöhen Sie Sicherheit und Sichtbarkeit mit dem hochreflektierenden Etikettenmaterial B-584. Drucken Sie Etiketten fast überall dort, wo hohe Sichtbarkeit erforderlich ist, mit einem kompakten Gerät. Brady™ Handheld-Etikettendrucker.
43.65 € - 72.40 €
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
|---|---|
| Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Beschichtung | Ohne |
| Bedruckbare Seiten | Top |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
|
17981940
|
Brady™
170809 |
20 ft. x 0,5 in. | Weiß | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
43.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17971950
|
Brady™
170810 |
20 ft. x 0,5 in. | Gelb | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
43.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17971930
|
Brady™
170811 |
20 ft. x 0,75 in. | Weiß | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
50.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17931960
|
Brady™
170812 |
20 ft. x 0,75 in. | Gelb | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
50.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17801769
|
Brady™
170935 |
20 ft. x 1 in. | Weiß | BMP51, BMP53, M511, M510 |
58.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17831759
|
Brady™
170936 |
20 ft. x 1 in. | Gelb | BMP51, BMP53, M511, M510 |
58.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17861739
|
Brady™
170937 |
20 ft. x 1,5 in. | Weiß | BMP51, BMP53, M511, M510 |
72.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17851739
|
Brady™
170938 |
20 ft. x 1,5 in. | Gelb | BMP51, BMP53, M511, M510 |
72.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
Beschreibung
- Ideal für Sicherheitsanwendungen wie z. B. an Personal, Feuerlöschanlagen, Erste-Hilfe-Schränken oder überall dort, wo zusätzliche Sichtbarkeit erforderlich ist.
- Beständig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse, Lösungsmittel und extreme Temperaturen
- Druckempfindlicher Acrylklebstoff hält auch längerer Einwirkung von rauen Bedingungen stand.
- Hält im Durchschnitt 4 bis 6 Jahre lang den Witterungseinflüssen im Freien stand.
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Ohne | |
| Thermotransfer | |
| Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung | |
| 1 Etikett(en) / Karton | |
| -40 °F bis 158 °F | |
| 0,0055 in. | |
| 20 ft. | |
| 0,5 in. |
| 2011/65/EU, 2015/863 | |
| Top | |
| Etikett | |
| -40 °C | |
| 1 Klebeband/Kassette | |
| -40 °C bis 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 6.10 m |