Learn More
Brady™ Retroreflektierende Bänder
Artikelnummer. 11508934
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 57.15 mm
15 m x 100 mm
Farbe:
Gelb
Orange
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11508934
Marke: Brady™ 999488
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dank der reflektierenden Eigenschaft des Materials ist es ideal für Etiketten, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen (z. B. durch Taschenlampen) gut lesbar sein müssen. 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich.
  • Etiketten für Drucker
  • Dank der reflektierenden Eigenschaft des Materials ist es ideal für Etiketten, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen (z. B. durch Taschenlampen) gut lesbar sein müssen
  • 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
  • GlobalMark reflektierende Etiketten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 1, Fed.Spec.L-S–300
Beschreibung GlobalMark Retro-Reflective Tape
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Gelb
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Reflektierendes Klebeband
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Retroreflektierendes Klebeband
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Außenanwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 100 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 1 Jahr
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0055 in.
Dicke (metrisch) 0,034 mm
Dimensions (LxW) 15 m x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 49 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 3.94 in.
Breite (metrisch) 100 mm