Learn More
RETSCH Aluminiumbecher für Tablettenpresse PP 25
Artikelnummer. 11964752 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
32 mm
40 mm
Enthält:
1000 Stück
600 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Enthält unitSize
11964752 40 mm 600 Stück 1 Stück
11718224 32 mm 1000 Stück 1000 Stück
11728224 40 mm 600 Stück 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964752 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 22.005.0002
Verfügbar ab: 22-09-2026
Spezifikation
Typ Aluminiumbecher
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Pelletpresse PP 25
Enthält 600 Stück
Material Aluminium