Learn More
RETSCH Trocknungsbehälter
Artikelnummer. 10248551 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 L
3 x 0,3 l
Material:
Edelstahl
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10248551
Marke: RETSCH 72.783.0001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit dem Wirbelschichttrockner TG 200.
  • Verwendet für Wirbelschichttrockner TG 200
Spezifikation
Typ Trocknungsbehälter
Kapazität (metrisch) 6 L
Material Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Flüssigbett-Trockner TG 200