Learn More
RETSCH Trocknungsbehälter
Artikelnummer. p-4701896 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 L
3 x 0,3 l
Material:
Edelstahl
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material unitSize
11732305 3 x 0,3 l Glas 1 Stück
10248551 6 L Glas 1 Stück
10471223 6 L Edelstahl 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11732305
Marke: RETSCH 72.002.0005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit dem Wirbelschichttrockner TG 200.
  • Verwendet für Wirbelschichttrockner TG 200
Spezifikation
Typ Trocknungsbehälter
Kapazität (metrisch) 3 x 0,3 l
Material Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Flüssigbett-Trockner TG 200