Learn More
RETSCH SCHNELLTROCKNER 0 Hz
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
40 °C bis 150 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flüssigkeitsbetttrockner |
| Temperaturbereich (metrisch) | 40 °C bis 150 °C |
| Enthält | Komfortklemmdeckel mit Filterbeutel |
| Elektrische Anforderungen | 200/240 V 50/60 Hz |