Learn More
RETSCH Mahlbecher für Schwingmühlen
Artikelnummer. 10161021 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MM 200 Schwingmühle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10161021 MM 200 Schwingmühle 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10161021
Marke: RETSCH 02.462.0119
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Edelstahl-Mahlbecher für die Verwendung in MM200 Mischermühle
  • Mit Abdeckung
  • Die ungefähre Zusammensetzung ist 84.5 % Fe, 13 % Cr.
  • Die ungefähre Dichte beträgt 7700 kg/m3
  • Kann ein Probenvolumen von 4 bis 10 ml enthalten
  • Die maximale Partikelgröße im Behälter beträgt 6 mm
  • Die empfohlene Kugelladung für den Behälter beträgt ein Stück, 20 mm; oder zwei Stück, 12 mm
Spezifikation
Produkttyp Mahlbecher
Kapazität (angloamerikanisch) 0.84 oz.
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material 84.5 % Fe, 13 % Cr, Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für intensives Mischen der Probe
Zur Verwendung mit (Geräte) MM 200 Schwingmühle
Aufnahmevermögen 20 mm einteilige oder 12 mm zweiteilige Kugeln
Enthält Abdeckung
Partikelgröße 6 mm
Probenvolumen (angloamerikanisch) 0.13 bis 0.33 oz.
Probenvolumen (metrisch) 4 bis 10 ml