Learn More
RETSCH Analysensiebe - 13 Mesh oder kleiner
Artikelnummer. 10095001 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10095001 31.5 mm 1 Stück
10390762 1.7 mm 1 Stück
10075011 2 mm 1 Stück
10710283 2.36 mm 1 Stück
10218931 2.8 mm 1 Stück
10497001 5.6 mm 1 Stück
10497191 6.3 mm 1 Stück
10136171 3.35 mm 1 Stück
10146171 4.75 mm 1 Stück
10407201 6.7 mm 1 Stück
10350862 4 mm 1 Stück
10701243 8 mm 1 Stück
10477771 12.5 mm 1 Stück
10477961 13.2 mm 1 Stück
10418161 16 mm 1 Stück
10525072 9.5 mm 1 Stück
10751813 11.2 mm 1 Stück
10418351 19 mm -
10428351 22.4 mm 1 Stück
10600462 45 mm 1 Stück
10095011 37.5 mm 1 Stück
10278591 26.5 mm 1 Stück
10238691 53 mm -
10426241 50 mm 1 Stück
10146881 63 mm 1 Stück
10340672 75 mm 1 Stück
10650292 90 mm 1 Stück
27 options
Artikelnummer. 10095001
Marke: RETSCH 60.150.031500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Abmessungen: 8 x 2 Zoll (Durchmesser x Tiefe) (20.3 x 5 cm)
Compliance
Erfüllt ASTM E11
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5.08 cm
Porengröße 31.5 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Material Edelstahl
Tyler-Standard 1.25 Mesh
US-Standard Nr. 1.25
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.
Außendurchmesser (metrisch) 8 in.
Mesh Material Edelstahl