Beschreibung
Abmessungen: 8 x 2 Zoll (Durchmesser x Tiefe) (20.3 x 5 cm)
Compliance
Erfüllt ASTM E11
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Tiefe (metrisch) | 5.08 cm |
| Porengröße | 5.6 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Material | Edelstahl |
| Tyler-Standard | 3.5 Netz |
| US-Standard | Nr. 3.5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw. |
| Mehr anzeigen |