Learn More
RETSCH Analysensiebe - 13 Mesh oder kleiner
Artikelnummer. 10497191 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10497191
Marke: RETSCH 60.150.006300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Abmessungen: 8 x 2 Zoll (Durchmesser x Tiefe) (20.3 x 5 cm)
Compliance
Erfüllt ASTM E11
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5.08 cm
Porengröße 6.3 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Material Edelstahl
Tyler-Standard 0.25 Mesh
US-Standard Nr. 1.4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.
Außendurchmesser (metrisch) 8 in.
Mesh Material Edelstahl