Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Artikelnummer. 10045071 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10045071
Marke: RETSCH 60.150.000106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5.08 cm
Porengröße 106 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E11
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Material Edelstahl
Tyler-Standard 140 Netz
US-Standard Nr. 140
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.
Außendurchmesser (metrisch) 203 mm
Mesh Material Edelstahl
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato