Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Artikelnummer. 10136651 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10136651 25 mm 1 Stück
10014791 20 μm 1 Stück
10790463 25 μm 1 Stück
10390902 32 μm 1 Stück
10468341 38 μm 1 Stück
10534492 45 μm 1 Stück
10248971 53 μm 1 Stück
10534682 75 μm 1 Stück
10045071 106 μm 1 Stück
10085031 63 μm 1 Stück
10791423 90 μm 1 Stück
10701433 125 μm 1 Stück
10752003 212 μm 1 Stück
10585062 150 μm 1 Stück
10004921 180 μm 1 Stück
10555642 250 μm 1 Stück
10610092 300 μm 1 Stück
10278541 425 μm 1 Stück
10024931 355 μm 1 Stück
10238591 500 μm 1 Stück
10523342 710 μm 1 Stück
10620092 600 μm 1 Stück
10208691 850 μm 1 Stück
10330622 1 mm 1 Stück
10340622 1.18 mm -
10583722 1.4 mm 1 Stück
26 options
Artikelnummer. 10136651
Marke: RETSCH 60.150.025000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5.08 cm
Porengröße 25 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E11
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Material Edelstahl
Tyler-Standard 1 Mesh
US-Standard No. 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.
Außendurchmesser (metrisch) 8 in.
Mesh Material Edelstahl