Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Artikelnummer. 10340622 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10340622
Marke: RETSCH 60.150.001180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5.08 cm
Porengröße 1.18 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E11
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Material Edelstahl
Tyler-Standard 16 Netz
US-Standard Nr. 16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.
Außendurchmesser (metrisch) 8 in.
Mesh Material Edelstahl