Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Distanzsiebe
Artikelnummer. p-4878562 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,01 in. (0,50 mm)
0,08 mm
0,12 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,75 mm
1,50 mm
4,0 mm
Poren:
Conidur-Löcher
Runde Löcher
Trapezförmiges Loch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10852061
Marke: RETSCH 03.647.0254
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für temperaturempfindliche Materialien
Spezifikation
Produkttyp Distanzsieb
Zur Verwendung mit (Geräte) ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle
Material Edelstahl
Porengröße 0,12 mm
Poren Trapezförmiges Loch