Learn More
- Home
- Products
- Laborgeräte für Spezialanwendungen
- Mühlen
- RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Ringsiebe
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Ringsiebe
Artikelnummer. 10498722 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Abnutzungsbeständiger Edelstahl
Edelstahl
Porengröße:
0,003 in. (0,08 mm)
0,01 in. (0,50 mm)
0,029 in. (0,75 mm)
0,03 in. (1,0 mm)
0,07 in. (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in. (3,0 mm)
0,12 mm
0,2 mm
0,23 in. (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Poren:
Conidur-Löcher
Runde Löcher
Trapezförmiges Loch
Produkttyp:
Ringsieb
Ringsieb mit verstärktem Rand
Packungsgröße:
1 Stück
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Material | Porengröße | Poren | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10498722 | Edelstahl | 0,01 in. (0,50 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb | 1 Stück |
| 11944242 | Edelstahl | 1,50 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 10354721 | Edelstahl | 1,0 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10463032 | Edelstahl | 0,01 in. (0,50 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 10519141 | Edelstahl | 0,12 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10670252 | Edelstahl | 0,2 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10350061 | Edelstahl | 0,08 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10655271 | Edelstahl | 0,75 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10130831 | Edelstahl | 2,00 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 11737704 | Edelstahl | 4,0 mm | Runde Löcher | Ringsieb | 1 Stück |
| 10079340 | Edelstahl | 0,25 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10730661 | Edelstahl | 3,00 mm | Runde Löcher | Ringsieb | 1 Stück |
| 11761846 | Edelstahl | 0,029 in. (0,75 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 11904242 | Edelstahl | 0,003 in. (0,08 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 10297790 | Edelstahl | 6,0 mm | Runde Löcher | Ringsieb | 1 Stück |
| 11914242 | Edelstahl | 0,12 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11924242 | Edelstahl | 0,2 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11954242 | Edelstahl | 0,07 in. (2,0 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 10101543 | Edelstahl | 0,03 in. (1,0 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11974242 | Edelstahl | 0,11 in. (3,0 mm) | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11964242 | Edelstahl | 4,0 mm | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11994242 | Edelstahl | 0,23 in. (6,0 mm) | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11984242 | Edelstahl | 5,00 mm | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 10656320 | Edelstahl | 0,01 in. (0,50 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11944252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 0,25 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11702513 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 0,2 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 11954252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 0,75 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11984252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 2,0 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11846013 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 1,0 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 11994252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 3,0 mm | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11974252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 1,50 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10498722
Lieferant
RETSCH
Lieferanten-Nr.
03.647.0235
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Ringsieb, Trapezlochung 0,50mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ringsieb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle |
| Material | Edelstahl |
| Porengröße | 0,01 in. (0,50 mm) |
| Poren | Conidur-Löcher |