Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Ringsiebe
Produktkod. 10519141 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Abnutzungsbeständiger Edelstahl
Edelstahl
Porengröße:
0,003 in. (0,08 mm)
0,01 in. (0,50 mm)
0,029 in. (0,75 mm)
0,03 in. (1,0 mm)
0,07 in. (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in. (3,0 mm)
0,12 mm
0,2 mm
0,23 in. (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Poren:
Conidur-Löcher
Runde Löcher
Trapezförmiges Loch
Produkttyp:
Ringsieb
Ringsieb mit verstärktem Rand
Förpackningsstorlek
1 Stück
Produktkod. Material Porengröße Poren Produkttyp unitSize
10519141 Edelstahl 0,12 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb 1 Stück
10498722 Edelstahl 0,01 in. (0,50 mm) Conidur-Löcher Ringsieb 1 Stück
11944242 Edelstahl 1,50 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb mit verstärktem Rand -
10354721 Edelstahl 1,0 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb 1 Stück
10463032 Edelstahl 0,01 in. (0,50 mm) Conidur-Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
10670252 Edelstahl 0,2 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb 1 Stück
10350061 Edelstahl 0,08 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb 1 Stück
10655271 Edelstahl 0,75 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb 1 Stück
10130831 Edelstahl 2,00 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb 1 Stück
11737704 Edelstahl 4,0 mm Runde Löcher Ringsieb 1 Stück
10079340 Edelstahl 0,25 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb 1 Stück
10730661 Edelstahl 3,00 mm Runde Löcher Ringsieb 1 Stück
11761846 Edelstahl 0,029 in. (0,75 mm) Conidur-Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand -
11904242 Edelstahl 0,003 in. (0,08 mm) Conidur-Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand -
10297790 Edelstahl 6,0 mm Runde Löcher Ringsieb 1 Stück
11914242 Edelstahl 0,12 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11924242 Edelstahl 0,2 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11954242 Edelstahl 0,07 in. (2,0 mm) Conidur-Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
10101543 Edelstahl 0,03 in. (1,0 mm) Conidur-Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11974242 Edelstahl 0,11 in. (3,0 mm) Runde Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11964242 Edelstahl 4,0 mm Runde Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11994242 Edelstahl 0,23 in. (6,0 mm) Runde Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11984242 Edelstahl 5,00 mm Runde Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
10656320 Edelstahl 0,01 in. (0,50 mm) Conidur-Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11944252 Abnutzungsbeständiger Edelstahl 0,25 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11702513 Abnutzungsbeständiger Edelstahl 0,2 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb mit verstärktem Rand -
11954252 Abnutzungsbeständiger Edelstahl 0,75 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11984252 Abnutzungsbeständiger Edelstahl 2,0 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11846013 Abnutzungsbeständiger Edelstahl 1,0 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb mit verstärktem Rand -
11994252 Abnutzungsbeständiger Edelstahl 3,0 mm Runde Löcher Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
11974252 Abnutzungsbeständiger Edelstahl 1,50 mm Trapezförmiges Loch Ringsieb mit verstärktem Rand 1 Stück
31 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10519141
missing translation for 'mfr': RETSCH 03.647.0232
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Edelstahlsiebe für die Verwendung mit ZM200 Ultrazentrifugalmühle
Typ: Ringsieb, Trapezlochung 0,12mm
Specifikationer
Produkttyp Ringsieb
Zur Verwendung mit (Geräte) ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle
Material Edelstahl
Porengröße 0,12 mm
Poren Trapezförmiges Loch
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.