Learn More
- Home
- Products
- Laborgeräte für Spezialanwendungen
- Mühlen
- RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Ringsiebe
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Ringsiebe
Artikelnummer. 11944242 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Abnutzungsbeständiger Edelstahl
Edelstahl
Porengröße:
0,003 in. (0,08 mm)
0,01 in. (0,50 mm)
0,029 in. (0,75 mm)
0,03 in. (1,0 mm)
0,07 in. (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in. (3,0 mm)
0,12 mm
0,2 mm
0,23 in. (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Poren:
Conidur-Löcher
Runde Löcher
Trapezförmiges Loch
Produkttyp:
Ringsieb
Ringsieb mit verstärktem Rand
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Material | Porengröße | Poren | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11944242 | Edelstahl | 1,50 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 10498722 | Edelstahl | 0,01 in. (0,50 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb | 1 Stück |
| 10354721 | Edelstahl | 1,0 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10463032 | Edelstahl | 0,01 in. (0,50 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 10519141 | Edelstahl | 0,12 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10670252 | Edelstahl | 0,2 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10350061 | Edelstahl | 0,08 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10655271 | Edelstahl | 0,75 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10130831 | Edelstahl | 2,00 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 11737704 | Edelstahl | 4,0 mm | Runde Löcher | Ringsieb | 1 Stück |
| 10079340 | Edelstahl | 0,25 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb | 1 Stück |
| 10730661 | Edelstahl | 3,00 mm | Runde Löcher | Ringsieb | 1 Stück |
| 11761846 | Edelstahl | 0,029 in. (0,75 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 11904242 | Edelstahl | 0,003 in. (0,08 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 10297790 | Edelstahl | 6,0 mm | Runde Löcher | Ringsieb | 1 Stück |
| 11914242 | Edelstahl | 0,12 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11924242 | Edelstahl | 0,2 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11954242 | Edelstahl | 0,07 in. (2,0 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 10101543 | Edelstahl | 0,03 in. (1,0 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11974242 | Edelstahl | 0,11 in. (3,0 mm) | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11964242 | Edelstahl | 4,0 mm | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11994242 | Edelstahl | 0,23 in. (6,0 mm) | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11984242 | Edelstahl | 5,00 mm | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 10656320 | Edelstahl | 0,01 in. (0,50 mm) | Conidur-Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11944252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 0,25 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11702513 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 0,2 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 11954252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 0,75 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11984252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 2,0 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11846013 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 1,0 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | - |
| 11994252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 3,0 mm | Runde Löcher | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
| 11974252 | Abnutzungsbeständiger Edelstahl | 1,50 mm | Trapezförmiges Loch | Ringsieb mit verstärktem Rand | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11944242
Marke: RETSCH 03.647.0251
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Ringsieb, Trapezlochung 0,08mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ringsieb mit verstärktem Rand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle |
| Material | Edelstahl |
| Porengröße | 1,50 mm |
| Poren | Trapezförmiges Loch |