Learn More
3M™ Gehörschutzstöpsel
Artikelnummer. 17883256
Click to view available options
Corded:
Mit Trageband
Uncorded
Modell:
1261
1271
Packungsgröße:
300 Paare
Artikelnummer. 17883256
Marke: 3M™ 7100288286
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die 3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1200 sind wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel um bis zu 25 dB abzudämmen.
  • Komfortabler und langlebiger Gehörschutz mit 3M™ Gehörschutzstöpseln der Serie 1200.
  • Diese wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel reduzieren die Lärmbelastung um 25 dB und sind vollständig getestet und geprüft nach EN 352-2.
  • Sie sind aus langlebigen, thermoplastischen Elastomeren (TPE) hergestellt. Die spezielle Form mit drei Lamellen verjüngt sich und passt so in die meisten Gehörgänge, für eine bequeme und sichere Passform. Dank der Fingermulden ist das Einführen und Entfernen einfach, bequem und hygienisch.
  • Der Gehörschutz wird in einer festen Aufbewahrungsbox mit einem Gürtelclip ausgeliefert, sodass der hygienisch bleibt und die Gehörschutzstöpsel nicht getrennt werden und verloren gehen.
  • Die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1261 sind zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Standard
Modell 1261
Rauschunterdrückung (NRR) 26 dB
Corded Uncorded
Plug Shape Flansch
Einwegprodukt Reusable
Metal Detectable No
dielektrisch No
Mounting No