Learn More
Labcon Wiederverwendbare Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 17494342
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen
50 ml-Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17494342 Naturfarben 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17404352 Weiß 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17414352 Gelb 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17424352 Orange 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17434352 Rot 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17444352 Violett 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17454352 Blau 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17464352 Grün 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17474352 Divers 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17484352 Naturfarben 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17494352 Weiß 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17404362 Gelb 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17414362 Orange 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17424362 Rot 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17434362 Violett 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17444362 Blau 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17454362 Grün 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17464362 Divers 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
18 options
Artikelnummer. 17494342
Marke: Labcon 27152200009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufbewahrungsgestelle für Kunststoffzentrifugenröhrchen eliminieren verschwenderische Styroporgestelle.Sie sind langlebig, wiederverwendbar, verschließbar, stapelbar, einfrierbar und recyclebar.Hergestellt aus 100 % recyceltem, hochwertigem Polypropylen aus unserem internen Recyclingprogramm für Abfallstoffe.
Speziell für Labcon™-Röhrchen entwickelt, kann aber auch für Zentrifugenröhrchen anderer Hersteller verwendet werden.
  • Fasst (25) 15 oder 50 ml-, konische Zentrifugenröhrchen
  • Mit nummerierten Wells
  • Racks werden zu Arbeitsstationen verbunden
  • Ersetzt Einweg-Polystyrol-Schaumstoffgestelle
  • Aus Polypropylen
  • Einfrierbar bis -80°C
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Naturfarben
Aufnahmevermögen 25 Magazine
Material Polypropylen
Stapelbar Ja
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 15 ml-Zentrifugenröhrchen und 5 ml-Schnappverschlussröhrchen
Temperaturbereich (metrisch) Einfrierbar (-80 °C)
Abmessungen (L x B) 14,88 x 11,7 cm
Enthält Gestelle
Produkttyp Teströhrchengestell
Höhe (metrisch) 3,81 cm
Array 25