Learn More
Labcon Wiederverwendbare Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 17494352 Alle ansehen Labcon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Purpur
Rot
Verschieden
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen
50 ml-Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
5 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17494352 Weiß 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17494342 Naturfarben 15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17404352 Weiß 15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17414352 Gelb 15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17424352 Orange 15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17434352 Rot 15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17444352 Purpur 15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17454352 Blau 15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17464352 Grün 15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17474352 Verschieden 15-ml-Zentrifuge, 5-ml-Schnappverschlussröhrchen 5 Stück
17484352 Naturfarben 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17404362 Gelb 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17414362 Orange 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17424362 Rot 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17434362 Purpur 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17444362 Blau 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17454362 Grün 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
17464362 Verschieden 50 ml-Zentrifugenröhrchen 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17494352 Lieferant Labcon Lieferanten-Nr. 27502210009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.10 €
    24.66 € / 5 Stück
    Sparen 5.44 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aufbewahrungsgestelle für Kunststoffzentrifugenröhrchen eliminieren verschwenderische Styroporgestelle.Sie sind langlebig, wiederverwendbar, verschließbar, stapelbar, einfrierbar und recyclebar.Hergestellt aus 100 % recyceltem, hochwertigem Polypropylen aus unserem internen Recyclingprogramm für Abfallstoffe.
Speziell für Labcon™-Röhrchen entwickelt, kann aber auch für Zentrifugenröhrchen anderer Hersteller verwendet werden.
  • Fasst (25) 15 oder 50 ml-, konische Zentrifugenröhrchen
  • Mit nummerierten Wells
  • Racks werden zu Arbeitsstationen verbunden
  • Ersetzt Einweg-Polystyrol-Schaumstoffgestelle
  • Aus Polypropylen
  • Einfrierbar bis -80°C
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen 25 Magazine
Material Polypropylen
Stapelbar Ja
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Temperaturbereich (metrisch) Einfrierbar (-80 °C)
Abmessungen (L x B) 21,29 x 18,06 cm
Enthält Gestelle
Produkttyp Teströhrchengestell
Höhe (metrisch) 3,18 cm
Array 25