Learn More
Bel Art™ Wiederverwendbarer Trockenmittelbeutel aus Silicagel
Artikelnummer. 17798588
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17798588 350 g 1 Stück
30193425 1000 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17798588 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F420450350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.90 €
    24.74 € / 1 Stück
    Sparen 3.16 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Praktische, einfach zu handhabende Beutel, gefüllt mit feuchtigkeitsabsorbierenden Silicagel-Kügelchen, sind in verschiedenen Größen erhältlich und passen in die meisten Exsikkatoren.
  • Der strapazierfähige Mikrofaserbeutel hält die Kügelchen sicher zusammen, verhindert so ein Auslaufen und ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
  • Der Indikatorpunkt ändert seine Farbe von blau im trockenen Zustand zu rosa im feuchten Zustand, um leicht erkennen zu können, wann der Akku aufgeladen werden muss.
  • Gesättigtes Gel kann durch Erhitzen des Beutels in der Mikrowelle für 6 Minuten regeneriert werden.
  • Kann wiederholt ohne Qualitätsverlust regeneriert werden.
  • Wird einzeln in einem feuchtigkeitsdichten Beutel versiegelt geliefert.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen, passend für die meisten Exsikkatoren
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 5 cm
Beschreibung Strapazierfähiger Mikrofaserbeutel
Material Kieselgel
Höhe (metrisch) 19 cm
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Breite (metrisch) 5 cm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 10 cm
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Kapazität (metrisch) 350 g
Kapazität (angloamerikanisch) 0.75 lb.
Produkttyp Trockenmittelbeutel