Få mere at vide
Få mere at vide
Masterflex™ Wiederverwendbare weiße Schlauchklemme aus Acetalcopolymer
Klik for at se tilgængelige muligheder
Zur Verwendung mit:
Für 0,23 x 0,26 in. Schlauch-ID
Für 0,35 x 0,39 in. Schlauch-ID
Für 0,40 x 0,45 in. Schlauch-ID
Für 0,51 x 0,59 in. Schlauch-ID
Für 0,61 x 0,70 in. Schlauch-ID
Pakningsstørrelse:
100 Stück
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Acetal-Copolymer |
| Zur Verwendung mit | Für 0,23 x 0,26 in. Schlauch-ID |
| Verpackungsmenge | 100/Packung |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Schlauchklemme |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion