Learn More
Masterflex™ Wiederverwendbare weiße Schlauchklemmen aus Acetal-Copolymer, Kit
Artikelnummer. 11782869
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11782869
Marke: Masterflex™ 0683299
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schlauchklemmen eignen sich für Anschlüsse in Ihrem Fluid-Handling-System. Das wiederverwendbare Schlauchklemmenkit aus Acetal Copolymer enthält rost- und korrosionsbeständige wiederverwendbare weiße Schlauchklemmen.
Empfohlen für den Dauereinsatz bei Umgebungstemperaturen bis 93 °C. Die Klemmen sind nicht leitend und stabil in einer Vielzahl von Chemikalien. Einmal festgeklemmt, bleiben die Klammern an Ort und Stelle. Dazu wird die Klemme einfach auf den Schlauch oder das Schlauchbündel gesetzt und die Backen mit einer Zange zusammengedrückt. Zum Schlauchklemmensatz aus weißem Acetal gehören 170 diverse Klemmen mit 0.228 bis 1.405 in. Innendurchmesser.
Spezifikation
Material Acetal-Copolymer
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Weiß
Produkttyp Schlauchklemmenkit