Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ Kühlgeräte für Blutbanken
Bewahren Sie Vollblut und Blutkomponenten unter Erfüllung der strengen AABB-, ANRC- und FDA-Anforderungen mit Thermo Scientific™ Revco™ Kühlgeräten für Blutbanken auf.
N.V.
Spezifikation
Temperaturbereich | 1°C to 8°C |
---|---|
Kältemittel | CFC- and HCFC-Free R134A |
Schrankmaterial | Cold Rolled Steel |
Isolierung | CFC-free |
Zertifizierung/Konformität | CE, cUL, UL |
Beschreibung
Bewahren Sie Vollblut und Blutkomponenten unter Erfüllung der strengen AABB-, ANRC- und FDA-Anforderungen mit Thermo Scientific™ Revco™ Kühlgeräten für Blutbanken auf, die mit Mikroprozessor-Steuerungssystemen, Umluftkühlung, einer Gehäuseausführung in Industriequalität mit höhenverstellbaren Füßen sowie extrastarken Kältemittelkompressoren ausgestattet sind. Damit sind sie für den Einsatz in Industrie, Medizin und Forschung geeignet.
Eigenschaften:- Die Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur im gesamten Innenraum.
- Eine direktionale Luftströmung sorgt für eine kurze Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür.
- Die hochgradig dichte, FCKW-freie Isolierung aus Urethan-Schaum schützt den Schrank bei Schwankungen der Umgebungstemperatur und minimiert die Betriebskosten.
- Das Kühlgerät umfasst hochgradig belastbare, hermetisch abgedichtete Kompressoren in Industriequalität und automatische Kondensatabführungs- und Abtausysteme.
Mikroprozessorsteuerung:
- Einfache Bedienung und hohe Temperaturgenauigkeit durch Digitalelektronik
- Werkseitig voreingestellter Temperatursollwert: 4 °C
- Temperaturenbeständig von 1-8 °C
- Benutzerführung durch grafische Symbole
- Die große, gut ablesbare Digitalanzeige zeigt die aktuelle Temperatur mit einer Genauigkeit von 0.1 °C an
- Graphisches Thermometer leuchtet in Grün bei normalen Werten, der obere Balken blinkt bei Übertemperatur und der untere Punkt blinkt bei Untertemperatur.
- Ein Sensor startet das Abtauen bei Bedarf automatisch, sodass kein Abtauzeitgeber mehr erforderlich ist, Reifansammlungen vermieden werden und der Spulenwirkungsgrad erhöht wird.
Sicherheit:
- Akustische/visuelle Alarme warnen vor Temperaturabweichungen sowie Stromausfall.
- Der schlüsselbetätigte Hauptschalter sichert die eingestellten Sollwerte
- Alarmtest per Drucktaste und Fernalarmkontakte
- Alarmstummschaltung, Rückruf und automatische Rückstellung
- Notfall-Batterie stellt die Funktion des Bedienpanels auch während eines Stromausfalls sicher
- Die Alarm-Sollwerte sind vordefiniert und warnen bei Temperaturabweichungen von 5.5 °C Übertemperatur und 1.5 °°C Untertemperatur.
Bauweise:
- Gehäuse aus kalt gewalztem Stahl mit einer glatten, kratzfesten Pulverlackbeschichtung, die sich leicht reinigen lässt
- Abschließbare und selbstschließende Türen, geschlossene Dichtungen um die Türöffnungen
- Doppelt verglaste, isolierte Sichttür(en), zur Vermeidung von Kondenswasserbildung
- Einstellbare, voll ausziehbare Edelstahl-Schubladen
- Innenbeleuchtung (außer Untertischmodelle)
- Türschalter sowie unabhängiger Schalter am Bedienelement
- Untertischmodelle besitzen eine massive Tür und eine Zugangsstelle mit einem Durchmesser von 1 Zoll (2.5 cm) und einem Stopfen.
Enthält:
6 Zoll (15.2 cm) großer Sieben-Tage-Temperaturschreiber (außer Untertischmodell—eigenständiger Schreiber separat erhältlich)
Anmerkung:
Modelle mit anderen Spannungen sind erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Spezifikation
1°C to 8°C | |
Cold Rolled Steel | |
CE, cUL, UL | |
Microprocessor | |
Alarm, Recorder | |
1/4 hp |
CFC- and HCFC-Free R134A | |
CFC-free | |
LED | |
Automatic | |
7 Days |