Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ -40 °C-Ultratiefkühltruhen der CxF Serie
Lagern Sie Proben zuverlässig mit vielseitigen Thermo Scientific™ Revco™ -40 °C-Ultratiefkühltruhen der CxF Serie.
N.V.
Beschreibung
Lagern Sie Proben zuverlässig mit vielseitigen Thermo Scientific™ Revco™ -40 °C-Ultratiefkühltruhen der CxF Serie. Das in vier praktischen Größen mit einer umfangreichen Auswahl an Racksystemen erhältliche Gerät bietetalle Probenschutzfunktionen unserer ExF und DxF Tiefkühlschränke.
Merkmale:- Anwenderfreundliches Mikroprozessor-Bedienfeld auf Augenhöhe
- Zugriffscode zum Schutz der eingestellten Sollwerte
- Optionaler integrierter Datenschreiber oder Datenlogger für kontinuierliche Überwachung
- Leicht herausnehmbarer Luftfilter
- Meldungsdisplay: 12-stellige alphanumerische LED-Anzeige, die Sollwerte, Systemstatusmeldungen und Alarmmeldungen ausgibt
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
- 127 mm dicke Polyurethan-Schaumisolation
- Innenraum aus Edelstahl
- Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
- Praktische Innenabdeckungen minimieren das Risiko, dass die Proben der Raumtemperatur ausgesetzt sind
- Innendeckel schützen in anderen Bereichen des Gerätes gelagerte Proben bei der Entnahme einzelner Proben
- Optional verfügbares CO2- oder LN2-Notversorgungssystem bietet im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
- RS-232-Schnittstelle und 4 mA- bis 20 mA-Analogausgang für unabhängige Überwachungssysteme und Schreiber sind serienmäßig vorhanden
- Das Gerät ist durch äußerst robuste, arretierbare Doppellaufrollen leicht zu bewegen