Learn More
Thermo Scientific™ Umdrehbare Mikroröhrchen-Racks mit Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10320311 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Grün, Rot, Gelb
Gelb
Grün
Grün fluoreszierend
Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett
Orange fluoreszierend
Purpur
Rosa
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 10320311
Marke: Thermo Scientific™ 8660
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewahren Sie Proben sicher auf, und identifizieren Sie diese schnell mit diesen umdrehbaren Mikroröhrchen-Racks mit Deckel mit einer niedrigen Bauhöhe und einem alphanumerischen Raster.
Lagern Sie Proben sicher und schnell mit Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks mit Deckel. Diese Racks verfügen über ein stabiles, flaches Design mit alphanumerischem Raster.
  • Aufnahme von 0,2 ml-Röhrchen auf einer Seite und 0,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln
  • 100 % recycelter Kunststoff
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mikrotube Rack, beidseitig verwendbar
Beschreibung Mikrotube Rack, beidseitig verwendbar
Farbe Rosa
Aufnahmevermögen Röhrchen (0,2 ml), Mikroröhrchen (0,5 ml)
Material Recycelter Kunststoff
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Anzahl pro Karton 12 Racks