Learn More
Thermo Scientific™ Umdrehbare Mikroröhrchen-Racks mit Deckel
Artikelnummer. 10578862 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Grün, Rot, Gelb
Gelb
Grün
Grün fluoreszierend
Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett
Orange fluoreszierend
Purpur
Rosa
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 10578862
Marke: Thermo Scientific™ 8640
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bewahren Sie Proben sicher auf, und identifizieren Sie diese schnell mit diesen umdrehbaren Mikroröhrchen-Racks mit Deckel mit einer niedrigen Bauhöhe und einem alphanumerischen Raster.
Lagern Sie Proben sicher und schnell mit Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks mit Deckel. Diese Racks verfügen über ein stabiles, flaches Design mit alphanumerischem Raster.
  • Aufnahme von 0.2 ml-Röhrchen auf einer Seite und 0.5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln
  • 100 % recycelter Kunststoff
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reversible Microtube Rack
Beschreibung Reversible Microtube Rack
Farbe Purpur
Aufnahmevermögen Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL)
Material Recycled Plastic
Stapelbar Ja
Anzahl pro Karton 12 Racks