Learn More
Thermo Scientific™ Umdrehbare Mikroröhrchen-Racks mit Deckel
Artikelnummer. 11771253 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Grün, Rot, Gelb
Gelb
Grün
Grün fluoreszierend
Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett
Orange fluoreszierend
Purpur
Rosa
Rot
Unit Size:
1 Stück
12 Stück
Product Code. Farbe unitSize
11771253 Blau 12 Stück
12328182 Blau, Grün, Rot, Gelb 12 Stück
10757902 Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett 12 Stück
11761253 Grün 12 Stück
10578862 Purpur 12 Stück
11580105 Gelb 12 Stück
10320311 Rosa 12 Stück
10579052 Orange fluoreszierend 1 Stück
15282849 Grün fluoreszierend 12 Stück
11791253 Rot 12 Stück
10 options
Product Code. 11771253
Brand: Thermo Scientific™ 863011
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Bewahren Sie Proben sicher auf, und identifizieren Sie diese schnell mit diesen umdrehbaren Mikroröhrchen-Racks mit Deckel mit einer niedrigen Bauhöhe und einem alphanumerischen Raster.
Lagern Sie Proben sicher und schnell mit Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks mit Deckel. Diese Racks verfügen über ein stabiles, flaches Design mit alphanumerischem Raster.
  • Aufnahme von 0.2 ml-Röhrchen auf einer Seite und 0.5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln
  • 100 % recycelter Kunststoff
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reversible Microtube Rack
Beschreibung Reversible Microtube Rack
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL)
Material Recycled Plastic
Stapelbar Ja
Anzahl pro Karton 12 Racks