Learn More
Thermo Scientific™ Umdrehbare Mikroröhrchen-Racks mit Deckel
Artikelnummer. 12328182 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Grün, Rot, Gelb
Gelb
Grün
Grün fluoreszierend
Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett
Orange fluoreszierend
Purpur
Rosa
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 12328182
Marke: Thermo Scientific™ 860011
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bewahren Sie Proben sicher auf, und identifizieren Sie diese schnell mit diesen umdrehbaren Mikroröhrchen-Racks mit Deckel mit einer niedrigen Bauhöhe und einem alphanumerischen Raster.
Lagern Sie Proben sicher und schnell mit Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks mit Deckel. Diese Racks verfügen über ein stabiles, flaches Design mit alphanumerischem Raster.
  • Aufnahme von 0.2 ml-Röhrchen auf einer Seite und 0.5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln
  • 100 % recycelter Kunststoff
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reversible Microtube Rack
Beschreibung Mikrotube Rack, beidseitig verwendbar
Farbe Blau, Grün, Rot, Gelb
Aufnahmevermögen Röhrchen (0,2 ml), Röhrchen (0,5 ml)
Material Recycled Plastic
Stapelbar Ja
Anzahl pro Karton 12 Racks