Learn More
Thermo Scientific™ Umdrehbare Mikroröhrchen-Racks mit Deckel
Artikelnummer. 15282849 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Grün, Rot, Gelb
Gelb
Grün
Grün fluoreszierend
Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett
Orange fluoreszierend
Purpur
Rosa
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15282849 Grün fluoreszierend 12 Stück
12328182 Blau, Grün, Rot, Gelb 12 Stück
10757902 Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett 12 Stück
11761253 Grün 12 Stück
11771253 Blau 12 Stück
10578862 Purpur 12 Stück
11580105 Gelb 12 Stück
10320311 Rosa 12 Stück
10579052 Orange fluoreszierend 1 Stück
11791253 Rot 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15282849 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 8680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 €
    285.01 € / 12 Stück
    Sparen 20.99 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bewahren Sie Proben sicher auf, und identifizieren Sie diese schnell mit diesen umdrehbaren Mikroröhrchen-Racks mit Deckel mit einer niedrigen Bauhöhe und einem alphanumerischen Raster.
Lagern Sie Proben sicher und schnell mit Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks mit Deckel. Diese Racks verfügen über ein stabiles, flaches Design mit alphanumerischem Raster.
  • Aufnahme von 0,2 ml-Röhrchen auf einer Seite und 0,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln
  • 100 % recycelter Kunststoff
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mikrotube Rack, beidseitig verwendbar
Farbe Grün fluoreszierend
Aufnahmevermögen Röhrchen (0,2 ml), Mikroröhrchen (0,5 ml)
Material Recycelter Kunststoff
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Anzahl pro Karton 12 Racks
Produkttyp Mikrotube Rack, beidseitig verwendbar