Learn More
Texwipe™ Revolve™ Mini AlphaMop™ Abdeckungen
Artikelnummer. 17426613
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
17426613 Steril 100 Stück
17476613 Unsteril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17426613 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. STX1720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 €
    1144.70 € / 100 Stück
    Sparen 245.30 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 21-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Revolve™ Mini AlphaMop™ 2-in-1-Abdeckungen, die ersten nachhaltigen Abdeckungen für die Reinraumindustrie, bestehen aus 100 % recyceltem Polyester. Revolve™ Abdeckungen unterstützen nachhaltige Ziele, indem sie die Menge an Wasserflaschen, die auf Mülldeponien entsorgt werden, und die Kohlenstoffemissionen reduzieren.
  • Wischen und Reinigen von großen und kleinen Oberflächen.
  • Desinfektionsmittel auftragen und entfernen.
  • Auffangbehälter.
  • Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol (IPA), Ethanol, Aceton und Entfettungsmitteln.
  • Geeignet für die Verwendung mit Temperaturen unter 205 °C (400 °F).
  • Das integrierte Design der Polyesterabdeckungen/-Pads ermöglicht den Austausch von Abdeckungen und Pads in einem einzigen Arbeitsschritt.
  • Das integrierte Design bietet eine hohe Sorptionskapazität, die ideal für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, die Reinigung und die Anwendungen von Lösungen ist.
  • Die Abdeckungen passen leicht über den Moppkopf, was einen schnellen Wechsel ermöglicht.
  • Das integrierte Polyesterpad sorgt dafür, dass die Moppabdeckung sich an die Oberflächen anpasst und so einen konstanten Kontakt und eine gleichmäßige Reinigung ermöglicht.
  • Die Revolve™ Verarbeitung sorgt für einen geringen Gehalt an Ionen, NVRs (nichtflüchtigen Rückständen), Partikeln und Fasern für den Einsatz in kritischen Reinigungsanwendungen und Umgebungen.
  • Autoklaviersicher.
  • Sterile Abdeckungen sind zur Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargencodiert.
Spezifikation
Produkttyp Moppabdeckung
Farbcode Weiß
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Color-coded Nein
Material Polyester