Learn More
Texwipe™ Revolve™ Versiegelte Kanten-Trockenwischer
Artikelnummer. 17456613
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 4 in.
9 x 9 in.
12 x 12 in.
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
2500 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sterilität Packungsgröße
17456613 9 x 9 in. Unsteril 1000 Stück
17446613 4 x 4 in. Unsteril 2000 Stück
17496603 4 x 4 in. Steril 2500 Stück
17406613 9 x 9 in. Steril 500 Stück
17466613 12 x 12 in. Unsteril 1000 Stück
17416613 12 x 12 in. Steril 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17456613 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX1709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 €
    691.27 € / 1000 Stück
    Sparen 158.73 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 21-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyestermaterial und verarbeitet in der vollautomatischen Produktionsanlage von Texwipe.Revolve™ Wischtücher unterstützen nachhaltige Ziele, indem sie die Menge an Wasserflaschen, die auf Mülldeponien entsorgt werden, und die Kohlenstoffemissionen reduzieren.
  • Durch den Einsatz von Revolve™ Produkten beteiligen sich Unternehmen an der Wiederverwendung von Polyesterpolymeren, wodurch die auf jedem Produktbeutel angegebene Anzahl von Flaschen vor der Entsorgung auf der Mülldeponie bewahrt wird.
  • Die Revolve™ Verarbeitung sorgt für einen geringen Gehalt an Ionen, NVRs (nichtflüchtigen Rückständen), Partikeln und Fasern für den Einsatz in kritischen Reinigungsanwendungen und Umgebungen
  • Entwickelt für hohe Sorptionskapazität, die ideal für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, die Reinigung und die Anwendungen von Lösungen ist
  • Erfüllt allgemeine und spezifische USP-Anforderungen <797> und <800> an Wischtücher.
  • Sterile Wischtücher sind dreifach verpackt und mit einer Innenhülle versehen, die eine vierte Schutzschicht bildet
  • Gammabestrahlt bis zu einer Sterilitätssicherungsstufe von 10-6 gemäß AAMI-Richtlinien
  • Einzeln chargencodiert für einfache Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle
  • Dokumentation zur Validierung des Sterilitätsstatus verfügbar
Spezifikation
Produkttyp Reinraumwischer
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigen, Auftragen und Entfernen von Desinfektionsmitteln
Sättigungslösung Ungesättigt
Sterilität Unsteril
Umweltfreundliche Eigenschaften Hergestellt aus 100 % Upcyceltem Polyester