Learn More
Texwipe™ Revolve™ Versiegelte Kanten-Trockenwischer
Artikelnummer. 17466613
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 4 in.
9 x 9 in.
12 x 12 in.
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
2500 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sterilität Packungsgröße
17466613 12 x 12 in. Unsteril 1000 Stück
17446613 4 x 4 in. Unsteril 2000 Stück
17496603 4 x 4 in. Steril 2500 Stück
17456613 9 x 9 in. Unsteril 1000 Stück
17406613 9 x 9 in. Steril 500 Stück
17416613 12 x 12 in. Steril 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17466613 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX1712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 €
    1082.62 € / 1000 Stück
    Sparen 242.38 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 21-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyestermaterial und verarbeitet in der vollautomatischen Produktionsanlage von Texwipe.Revolve™ Wischtücher unterstützen nachhaltige Ziele, indem sie die Menge an Wasserflaschen, die auf Mülldeponien entsorgt werden, und die Kohlenstoffemissionen reduzieren.
  • Durch den Einsatz von Revolve™ Produkten beteiligen sich Unternehmen an der Wiederverwendung von Polyesterpolymeren, wodurch die auf jedem Produktbeutel angegebene Anzahl von Flaschen vor der Entsorgung auf der Mülldeponie bewahrt wird.
  • Die Revolve™ Verarbeitung sorgt für einen geringen Gehalt an Ionen, NVRs (nichtflüchtigen Rückständen), Partikeln und Fasern für den Einsatz in kritischen Reinigungsanwendungen und Umgebungen
  • Entwickelt für hohe Sorptionskapazität, die ideal für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, die Reinigung und die Anwendungen von Lösungen ist
  • Erfüllt allgemeine und spezifische USP-Anforderungen <797> und <800> an Wischtücher.
  • Sterile Wischtücher sind dreifach verpackt und mit einer Innenhülle versehen, die eine vierte Schutzschicht bildet
  • Gammabestrahlt bis zu einer Sterilitätssicherungsstufe von 10-6 gemäß AAMI-Richtlinien
  • Einzeln chargencodiert für einfache Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle
  • Dokumentation zur Validierung des Sterilitätsstatus verfügbar
Spezifikation
Produkttyp Reinraumwischer
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 31 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 31 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigen, Auftragen und Entfernen von Desinfektionsmitteln
Sättigungslösung Ungesättigt
Sterilität Unsteril
Umweltfreundliche Eigenschaften Hergestellt aus 100 % Upcyceltem Polyester