Learn More
R&L Enterprises™ Rexaloy Fixierklemme
Artikelnummer. 12328139 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
34 mm Handgriff
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12328139 34 mm Handgriff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12328139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00 €
    40.24 € / 1 Stück
    Sparen 6.76 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Zur Aufnahme flacher Objekte wie Platten, Manometer usw. bis zu einer Dicke von 34 mm in vertikaler Position. R&L Enterprises™ Rexaloy Schirmhalterung ist hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
  • Gußmetall mit Beschichtung aus säurebeständiger Farbe
  • Mit 40 mm hohen Backen und einer bereits montierten Flügelschraube
Spezifikation
Länge (metrisch) Basis 95 mm
Breite (metrisch) Basis 75 mm
Produkttyp Halterung
Größe 34 mm Handgriff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Schutzscheibe, zum Stützen von flachen Gegenständen, wie Platten, Manometer usw., mit einer Dicke bis zu 34 mm in vertikaler Position und für allgemeine Laboranwendungen
Gewicht (metrisch) 1,4 kg