Learn More
Phenomenex™ Rezex™ RCM-Monosaccharid Ca+2 (8 %), LC Säule 300 x 7,8 mm
Artikelnummer. 31748196 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
31748196 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31748196 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. 00H0130K0
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rezex™ Ion Exclusion HPLC-Säulen für die Trennung von Kohlenhydraten und organischen Säuren.
  • Rezex™ zur Trennung von Kohlenhydraten und organischen Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 7.8 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Partikelgröße 12 μm
pH 7
Porengröße Proprietär
Kohlenstoffbeladung 2 bis 20 %
Material Silika
Verfahren HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS
Produkttyp HPLC-Säule