missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFC3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30229769 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30229769 20 μL 20 Mikroliter
30230768 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30229769

Marke: Novus Biologicals NBP33807320ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RFC3 Polyclonal antibody specifically detects RFC3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RFC3
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Gen-Alias A1 38 kDa subunit, Activator 1 38 kDa subunit, Activator 1 subunit 3, MGC5276, replication factor C (activator 1) 3 (38kD), replication factor C (activator 1) 3, 38kDa, Replication factor C 38 kDa subunit, replication factor C subunit 3, RFC, 38 kD subunit, RFC38RF-C 38 kDa subunit
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human RFC3 (NP_002906.1).,, Sequence:, MSLWVDKYRPCSLGRLDYHKEQAAQLRNLVQCGDFPHLLVYGPSGAGKKTRIMCILRELYGVGVEKLRIEHQTITTPSKKKIEISTIASNYHLEVNPSDAGNSDRVVIQEMLKTVAQSQQLETNSQRDFKVVLLTEVDKLTKDAQHALRRTMEKYMSTCRLILCCNSTSKVIPPIRSRCLAVRVPAPSIEDICHVLSTVCKKEGLNLPSQLAHRLAEKSCRNLRKALLMCEACRVQQYPFTADQEIPETDWEVYLRETANAIVSQQTPQRLLEVRGRLYE
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5983
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.