Learn More
RFP Rat, Unconjugated, Clone: 5F8, Proteintech ChromoTek
Rat Monoclonal Antibody
145.29 € - 199.00 €
Spezifikation
| Antigen | RFP |
|---|---|
| Klon | 5F8 |
| Anwendungen | Immunofluorescence, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17393263
|
Chromotek
5f8-20 |
20 μL |
145.29 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
17383263
|
Chromotek
5F8-100 |
100 μL | |||||||
Beschreibung
Rat monoclonal [5F8] to Red Fluorescent Proteins (RFP)
Spezifikation
| RFP | |
| Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| IgG2a | |
| Shipped at ambient temperature. Store at +4°C. Stable for one year. |
| 5F8 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Primary |