Learn More
RG108, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495788
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495788 10 mg 10 Milligramm
16421947 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16495788 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13642
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) is a non-nucleoside DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor (IC50=115 nM) that blocks the DNMTs active site. RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) causes demethylation and reactivation of tumor suppressor genes, but it does not affect the methylation of centromeric satellite sequences.
RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) is a non-nucleoside DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor (IC50=115 nM) that blocks the DNMTs active site. RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) causes demethylation and reactivation of tumor suppressor genes, but it does not affect the methylation of centromeric satellite sequences.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RG108
Physikalische Form Powder
CAS 48208-26-0
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H14N2O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym N-Phthalyl-L-tryptophan
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (299.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1[C@H](C(O)=O)CC2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CC=CC=C4C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 334.33
Formelmasse 334.33
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research