missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RG14620, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479886 50 mg -
16473358 10 mg 10 Milligramm
16436087 5 mg 5 Milligramm
16434606 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16479886 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101426

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.

RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material RG14620
Physikalische Form Solid
CAS 136831-49-7
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H8Cl2N2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym Tyrphostin RG14620
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (121.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C1=CC=CN=C1)=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 275.13
Formelmasse 275.13
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.