missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RGM-A Antibody (CL11342) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08000MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RGM-A Monoclonal antibody specifically detects RGM-A in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| RGM-A | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| RGM domain family member A, RGM domain family, member A, RGMrepulsive guidance molecule A | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q96B86, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience, Stem Cells | |
| 56963 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| CL11342 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur