missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGS5 Antibody (CL5568) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30303890 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30303890 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30303890

Marke: Novus Biologicals NBP261419JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RGS5 Monoclonal antibody specifically detects RGS5 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RGS5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL5568
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias MST092, MST106, MST129, MSTP032, MSTP092, MSTP106, MSTP129, regulator of G-protein signaling 5, regulator of G-protein signalling 5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O15539, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8490
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.