missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RGS5 Antibody (CL5568) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61419MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RGS5 Monoclonal antibody specifically detects RGS5 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| RGS5 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| MST092, MST106, MST129, MSTP032, MSTP092, MSTP106, MSTP129, regulator of G-protein signaling 5, regulator of G-protein signalling 5 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O15539, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 8490 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL5568 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur