Learn More
IKA™ RH basic 2 Magnetrührer mit Heizplatte, Umgebungstemperatur bis 320 °C, Edelstahl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10417792 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
10417792 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10417792 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003339000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührbereich: 100 bis 2000 U/min, Form: Rund, Größe: 5 in. Durchmesser.
  • Wirtschaftlicher Magnetrührer mit Heizplatte aus Edelstahl
  • Fester Sicherheitskreis von 400 °C
  • Rührmotor mit Sanftstart
  • Rührt Volumen von bis zu 10 Litern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Edelstahl
Spannung 230 V
Reglertyp Skala von 0 bis 6 (Geschwindigkeit)
Modell RH Basis 2
Größe 5 in. Durchm.
Höhe (metrisch) 105 mm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 320 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 168 mm
Wirkleistung 415 W
Gewicht (angloamerikanisch) 5.3 lb.
Gewicht (metrisch) 2,4 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 10 l
Rührbereich 100 bis 2.000 U/min