Learn More
Thermo Scientific™ RheBuild™ Kits
Artikelnummer. 10149464
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rheodyne Injektormodelle 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne Injektormodelle 7010/7000
Rheodyne Injektormodelle 7125/7126
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i/7726
Rheodyne Injektormodelle 8125/8126
Rheodyne Modelle 9125/9126
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10149464
Marke: Thermo Scientific™ 3725999
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Alles, was Sie für die Wartung Ihrer Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ventile und Injektoren in Ihrem HPLC-System benötigen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ RheBuild Kits zur Wartung Ihrer Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ventile und Injektoren für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC). Ein einziges Kit enthält alles, was Sie benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Wartungskit
Beschreibung RheBuild-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne Injektormodelle 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.