Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlussstücke. Damit gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse. Diese Anschlussstücke sind aus Edelstahl 316 präzisionsgefertigt und sind damit grat- und und kontaminationsfrei.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Satz lange Hochdruckanschlüsse |
| Beschreibung | 10-32, 1/16 Zoll, Satz mit langen Anschlüssen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LC-Säulen |
| Material | Edelstahl |
| Menge | 5/Packung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.