Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruckanschlüsse
Artikelnummer. 10299594 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Hochdruckferrule 1/16 in.
Satz extra lange Hochdruckanschlüsse
Satz kurze Hochdruckanschlüsse
Satz lange Hochdruckanschlüsse
Menge:
10/Packung
10/Pkg.
5/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
5 PCS
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Menge Packungsgröße
10299594 Hochdruckferrule 1/16 in. 10/Packung 10 Stück
10016844 Satz kurze Hochdruckanschlüsse 5/Packung 5 Stück
10650816 Hochdruckferrule 1/16 in. 5/Packung 5 Stück
10249704 Satz lange Hochdruckanschlüsse 5/Packung 5 PCS
11567701 Satz extra lange Hochdruckanschlüsse 5/Packung 5 Stück
11577701 Satz kurze Hochdruckanschlüsse 10/Pkg. 10 Stück
10269264 Satz lange Hochdruckanschlüsse 10/Packung 10 Stück
10197704 Satz extra lange Hochdruckanschlüsse 10/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10299594 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6000210
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse mit Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlüssen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlussstücke. Damit gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse. Diese Anschlussstücke sind aus Edelstahl 316 präzisionsgefertigt und sind damit grat- und und kontaminationsfrei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hochdruckferrule 1/16 in.
Beschreibung Ferrule
Zur Verwendung mit (Geräte) LC-Säulen
Material Edelstahl
Menge 10/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.