Learn More
Rhein, TRC
Artikelnummer. 30424438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424438 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR31850050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhein
CAS 478-43-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H8 O6
Menge 50 mg
Synonym 2-Anthracenecarboxylic acid','9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-, 2-Anthraquinonecarboxylic acid','4,5-dihydroxy- (6CI), 2-Anthroic acid','9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo- (8CI), 1,8-Dihydroxy-3-carboxyanthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone-3-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxy-2-anthraquinonecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin-3-carboxylic acid, Monorhein, NSC 38629, Rheic acid, Rhein, Rheinic acid, Rhubarb yellow
InChI-Formel InChI=1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
SMILES OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
IUPAC-Name 4,5-Dihydroxy-9,10-dioxoanthracol-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 284.22
Formelmasse 284.0321
Reinheit (%) >95