Learn More
Rhenium-Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
250 cm
Packungsgröße:
250 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351408 250 cm 250 Zentimeter
11341408 10 cm -
11361408 50 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010311.CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5
Summenformel Re
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-Name Rhenium
SMILES [Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Menge 250 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.03g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.97%